Learn More
Zeolita Y, amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452477 500 g 500 g
15432477 25 g 25 g
15442477 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045863.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La zeolita Y se utiliza como catalizador de craqueo en las unidades catalíticas de craqueo de refinería de petróleo para convertir fracciones de crudo de petróleo de alta ebullición en gasolina, diésel y otros productos. Se utiliza en la fabricación de detergentes para las aplicaciones de eliminación de la dureza.
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318-02-1
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.043
Número MDL MFCD00132601
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
Nombre IUPAC dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zeolite Y
Forma física Polvo, S.A. 925 m2/g, proporción molar 5,1:1
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Insoluble in water.