Learn More
Zeolita ferrierita, amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492527 500 g 500 g
15472527 25 g 25 g
15482527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045884.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolite ferrierite, ammonium is used as a commercial filter and ion-exchange bed. Further, it acts as a catalyst for the acid-catalyzed isomerization of n-butenes to isobutene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La zeolita ferrierita se utiliza como filtro comercial, lecho de intercambio iónico, y como catalizador para la isomerización de n-butenos a isobuteno catalizada con ácido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318-02-1
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.043
Número MDL MFCD00132601
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
Nombre IUPAC dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zeolite ferrierite, ammonium
Color Blanco
Forma física Polvo,S.A. 400 m
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.