Learn More
ZEObeads™
Descripción
- Gel de sílice esferoidal
- Alta pureza
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad lote a lote
- ISO Proceso de dar un título
- Cartera muy amplia
- Amplia selección de opciones de funcionalización
- Alta estabilidad química y mecánica
- Tamaño de poro de 50 A
- 20 a 30 μtamaño de partícula m
- Adecuado para presión media a alta.
- Ideal para aplicaciones flash
- Alta capacidad de carga
- Servicio y soporte insuperables
- Selección de tamaños de paquetes disponibles
- Adecuado para gravedad, flash y proceso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 20 a 30 μm |
| Tamaño de poro | 50Å |
| Técnica | cromatografía |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | C18 funcionalizado |
| Forma de partícula | Esferoidal |