Learn More
ZEObeads™
Description
- Gel de sílice esferoidal
- Alta pureza
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad lote a lote
- ISO Proceso de dar un título
- Cartera muy amplia
- Amplia selección de opciones de funcionalización
- Alta estabilidad química y mecánica
- Tamaño de poro de 50 A
- 20 a 30 μtamaño de partícula m
- Adecuado para presión media a alta.
- Ideal para aplicaciones flash
- Alta capacidad de carga
- Servicio y soporte insuperables
- Selección de tamaños de paquetes disponibles
- Adecuado para gravedad, flash y proceso.
Spécification
Spécification
| Tamaño de partículas | 20 a 30 μm |
| Tamaño de poro | 50Å |
| Técnica | cromatografía |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | C8 funcionalizado |
| Forma de partícula | Esferoidal |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?