Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Código de producto. 10247492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
3 x 10 μl
50 reacciones
Excitación/emisión:
346, 495, 590/442, 519, 617
346/442
402/421
495, 555, 650/519, 565, 668
495/519
496, 546, 565/578
531/554
555/565
556/573
578/603
590/617
650/660
650/668
752/779
Etiqueta o tinte:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 750
Biotina-XX
HRP (peroxidasa de rábano picante)
R-PE (R-ficoeritrina)
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Excitación/emisión Etiqueta o tinte Tamaño de la unidad
10247492 50 reacciones 495/519 Alexa Fluor 488 cada uno
10758853 50 reacciones 346/442 Alexa Fluor 350 cada uno
10626743 50 reacciones 531/554 Alexa Fluor 532 cada uno
10339032 50 reacciones 556/573 Alexa Fluor 546 cada uno
10565013 50 reacciones 555/565 Alexa Fluor 555 cada uno
10013402 50 reacciones 578/603 Alexa Fluor 568 cada uno
10387912 50 reacciones 590/617 Alexa Fluor 594 cada uno
10114712 50 reacciones 650/668 Alexa Fluor 647 cada uno
10553863 50 reacciones 752/779 Alexa Fluor 750 cada uno
10398542 50 reacciones 402/421 Alexa Fluor 405 cada uno
10347962 25 reacciones 650/660 APC (Aloficocianina) cada uno
10134712 25 reacciones - Biotina-XX cada uno
10357962 25 reacciones - HRP (peroxidasa de rábano picante) cada uno
10554053 25 reacciones 496, 546, 565/578 R-PE (R-ficoeritrina) cada uno
10759043 3 x 10 μl 495, 555, 650/519, 565, 668 Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 cada uno
10769043 3 x 10 μl 346, 495, 590/442, 519, 617 Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10247492 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Z25302
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG de conejo Zenon Alexa Fluor 488 (250 μl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de conejo, 250 μl).
Kits de etiquetado de IgG de conejo Zenon™
Obtenga conjugados de anticuerpos (IgG) para inmunocitoquímica (ICC), inmunohistoquímica (IHC), citometría de flujo e imágenes celulares con los kits de etiquetado de IgG de conejo Invitrogen Zenon™. Simplifique las aplicaciones de laboratorio y reduzca la reactividad cruzada de los anticuerpos al mismo tiempo que consigue un marcado eficaz de los anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas.
Obtenga anticuerpos primarios de IgG marcados con fluoróforo, biotina o enzima de forma rápida, versátil y fiable con los kits de etiquetado deIgG Zenon™. Estos kits utilizan fluoróforos Alexa Fluor, biotina, Pacific Blue, o enzimas como R-ficoeritrina y aloficocianina, que se acoplan a los fragmentos de Fab monovalentes purificados por afinidad. Los fragmentos de Fab, a su vez, son dirigidos contra la porción de Fc de anticuerpos primarios IgG y se unen a ella. Solo se requiere una pequeña cantidad de material inicial, y el método está optimizado para el etiquetado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas. Debido a que el método de etiquetado Zenon se basa en la inmunoselectividad, no requiere la eliminación de proteínas exógenas (como el suero) o tampones que contienen aminas del anticuerpo diana, simplificando el proceso.
La tecnología de etiquetado Zenon simplifica enormemente el uso de múltiples anticuerpos derivados del ratón en el mismo protocolo de tinción. Los kits de etiquetado de tres colores Zenon contienen materiales suficientes para 10 reacciones de etiquetado de cada uno de los tres colores fluorescentes diferentes. 
Características importantes de la tecnología de etiquetado Zenon:
• Los anticuerpos marcados suelen estar listos para su uso en 10 minutos.
• Solo se requiere de 1 a 20 µg de anticuerpo primario.
•Simple: no es necesaria una purificación.
• Flexible: se puede elegir entre diferentes fluoróforos, biotinas, HRP y fosfatasas alcalinas.
• Se pueden multiplexar con otros anticuerpos monoclonales de ratón de forma simultánea.
• Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluidas la ICQ, la IHQ, la citometría de flujo y la adquisición de imágenes celulares. 
Ventajas de usar kits de marcado de anticuerpos de Zenon:
Ahorro de costes
Los kits de marcado de anticuerpos Zenon ofrecen un método reproducible y económico de marcado de tan solo 0,4 µg en 2 µl de anticuerpo primario, con un mínimo de residuos de anticuerpos caros o difíciles de obtener, o pasos de lavado excesivos que suponen un riesgo de pérdida de producto.
Sensibilidad
Marque anticuerpos primarios sin comprometer su afinidad de unión a los antígenos: Los fragmentos de Fab marcados con colorantes y enzimas de Zenon, dirigido a la cola Fc, se purifican por afinidad durante su preparación para garantizar una alta afinidad y selectividad para la porción FC del anticuerpo primario correspondiente. El procedimiento de marcado químico de los fragmentos de Fab Zenon protege su sitio de unión Fc, lo que resulta en más reactivos de marcado activos.
Velocidad
No se requiere ningún procedimiento de purificación antes de usar los fragmentos de Fab Zenon en sus aplicaciones de laboratorio. La formación del complejo de Fab con anticuerpos ocurre en menos de cinco minutos y va seguido de un paso de bloqueo de cinco minutos. En este tiempo, casi todos los anticuerpos primarios de la mezcla se marcan con los fragmentos de Fab marcados.
Simplicidad
Los complejos de Fab con anticuerpos muestran una fluorescencia o actividad enzimática similar en intensidad a la de los anticuerpos primarios marcados directamente. Variar el alcance del marcado de anticuerpos es muy sencillo: solo hay que cambiar la cantidad de reactivo de marcado Zenon que se añade durante la reacción. Una vez formados los complejos de marcado, se pueden utilizar inmediatamente, sin necesidad de purificar los anticuerpos.
Fiabilidad
El complejo de Fab con anticuerpos Zenon es estable y permite el marcado posterior o simultáneo de diferentes células y tejidos diana con diferentes complejos. Después de la tinción, se puede llevar a cabo un paso de fijación a base de aldehído para evitar la transferencia de diferentes marcas entre los distintos anticuerpos primarios, preservando así el patrón de tinción inicial.
Personalización
Ofrecemos servicios de conjugación de anticuerpos personalizada eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Labeling Kit
Cantidad 50 reacciones
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG de conejo Zenon Alexa Fluor 488 (250 µl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de conejo, 250 µl).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Excitación/emisión 495/519
Escala de etiquetado < 1–20 μg
Línea de productos Zenon
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 488
Color Verde
Labeling Target IgG
Especie Rabbit
Tipo de etiqueta Alexa Fluor