Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Código de producto. 30534651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μL
250 μL
1,2 mL
Especie:
Humano
Ratón
Ratón
Etiqueta o tinte:
pHrodo Deep Red
pHrodo Green
pHrodo Red
pHrodo iFL Green
pHrodo iFL Red
pHrodo™ IFL Red
pHrodo™ iFL Green
pHrodo™ iFL Verde
pHrodo™ iFL rojo
Color:
Rojo
Rojo oscuro
Verde
Tamaño de la unidad:
1.20 ml
240 microlitros
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Especie Etiqueta o tinte Color Tamaño de la unidad
30534651 1,2 mL Humano pHrodo Deep Red Rojo oscuro 1.20 ml
17964691 250 μL Humano pHrodo Deep Red Rojo oscuro 240 microlitros
17924701 250 μL Ratón pHrodo Deep Red Rojo oscuro 240 microlitros
16099321 250 μL Humano pHrodo™ IFL Red Rojo 240 microlitros
15871527 250 μL Humano pHrodo™ iFL Green Verde cada uno
16344925 250 μL Ratón pHrodo™ iFL rojo Rojo 240 microlitros
16334925 250 μL Ratón pHrodo™ iFL Verde Verde 240 microlitros
17865247 1,2 mL Humano pHrodo iFL Red Rojo 1.20 ml
17835097 1,2 mL Humano pHrodo iFL Green Verde 1.20 ml
30535648 1,2 mL Ratón pHrodo Deep Red Rojo oscuro 1.20 ml
30535017 1,2 mL Ratón pHrodo Red Rojo 1.20 ml
30535977 1,2 mL Ratón pHrodo Green Verde 1.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30534651 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Z25623
 Artículo restringido
En stock
La tecnología de etiquetado Zenon™ proporciona un método rápido, versátil y fiable para agregar una etiqueta fluorescente a un anticuerpo. Solo se requiere una pequeña cantidad de material de partida, y el método se ha optimizado para un etiquetado eficaz de anticuerpos en suero.
Consiga un etiquetado rápido, ampliable y eficaz de anticuerpos internalizados con los reactivos de etiquetado de IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Estos conjugados de colorantes sensibles al pH no son fluorescentes fuera de la célula, pero presentan una fluorescencia brillante de color rojo o verde cuando se encuentran dentro de entornos ácidos, incluidos los de fagosomas. Como resultado, los reactivos de etiquetado de IgG pHrodo iFL pueden ofrecer resultados más rápidos y precisos que cualquier otro ensayo de fagocitosis.
Zenon™ pHrodo™ iFL Green-labeled or Red-labeled Fab fragments (i.e. labeling reagent) are directed against the Fc portion of an intact IgG primary antibody to form a labeling complex. Formation of the Fab–antibody complex occurs in fewer than 5 minutes. Because the pHrodo™ iFL dyes dramatically increase in fluorescence as the pH of their surroundings becomes more acidic, the antibodies coupled with the Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents provide an excellent measure of endocytic activity based on the acidification of the labeled antibodies as they are ingested by the cell.
The Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents contain sufficient material to label one to four 96-well plates, depending on the Zenon™ labeling reagent concentration used. Only a small amount of starting material is needed, and the method is optimized for efficient labeling of antibodies in serum, ascites fluid, or hybridoma suspensions.
Other advantages of the pH-sensitive Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents include:
  • Simplicity—No reagent purification is required
  • Accuracy—No wash steps or quenchers are needed, minimizing cross-reactivity or background
  • Speed—Labeled antibodies are typically ready to use in 10 minutes
  • Specificity—Dyes are designed for the specific detection of phagocytosis and endocytosis
Preserve primary antibody function and affinities
Reactive dye labeling of primary antibodies can have unpredictable and undesirable outcomes. One of these is reduced binding affinity due to label addition in the binding pocket. The Zenon™ antibody labeling approach, which is targeted to the Fc tail, resolves this potential issue.
Try custom antibody conjugates
If the antibody conjugate you need is not available as one of our stocked products, we will prepare a custom antibody conjugate for you. Our custom conjugation service is efficient and confidential, and we stand by the quality of our work. We are ISO 13485:2000 certified.
For Research Use Only. Not intended for animal or human therapeutic or diagnostic use.
Información de órdenes
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) To screen for antibody internalization
Tipo de producto Labeling Reagent
Cantidad 1,2 mL
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.
Método de detección Fluorescence
Excitación/emisión 640/655 nm
Para utilizar con (equipo) Flow Cytometer, High Content Analysis, IncuCyte, Fluorescence Microscope
Método de etiquetado Rapid, no wash
Línea de productos Labeling Kits
Solubilidad Aqueous Buffer
Etiqueta o tinte pHrodo Deep Red
Color Rojo oscuro
Labeling Target Antibodies
Especie Humano
Tipo de etiqueta Human IgG Fc domain