Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Código de producto. 16344925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μL
250 μL
1,2 mL
Especie:
Humano
Ratón
Ratón
Etiqueta o tinte:
pHrodo Deep Red
pHrodo Green
pHrodo Red
pHrodo iFL Green
pHrodo iFL Red
pHrodo™ IFL Red
pHrodo™ iFL Green
pHrodo™ iFL Verde
pHrodo™ iFL rojo
Color:
Rojo
Rojo oscuro
Verde
Tamaño de la unidad:
1.20 ml
240 microlitros
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Especie Etiqueta o tinte Color unitSize
16344925 250 μL Ratón pHrodo™ iFL rojo Rojo 240 microlitros
17964691 250 μL Humano pHrodo Deep Red Rojo oscuro 240 microlitros
17924701 250 μL Ratón pHrodo Deep Red Rojo oscuro 240 microlitros
16099321 250 μL Humano pHrodo™ IFL Red Rojo 240 microlitros
15871527 250 μL Humano pHrodo™ iFL Green Verde cada uno
16334925 250 μL Ratón pHrodo™ iFL Verde Verde 240 microlitros
30534651 1,2 mL Humano pHrodo Deep Red Rojo oscuro 1.20 ml
17865247 1,2 mL Humano pHrodo iFL Red Rojo 1.20 ml
17835097 1,2 mL Humano pHrodo iFL Green Verde 1.20 ml
30535648 1,2 mL Ratón pHrodo Deep Red Rojo oscuro 1.20 ml
30535017 1,2 mL Ratón pHrodo Red Rojo 1.20 ml
30535977 1,2 mL Ratón pHrodo Green Verde 1.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16344925 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Z25610
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tecnología de etiquetado Zenon™ proporciona un método rápido, versátil y fiable para agregar una etiqueta fluorescente a un anticuerpo. Solo se requiere una pequeña cantidad de material de partida, y el método se ha optimizado para un etiquetado eficaz de anticuerpos en suero.
Consiga un etiquetado rápido, ampliable y eficaz de anticuerpos internalizados con los reactivos de etiquetado de IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Estos conjugados de colorantes sensibles al pH no son fluorescentes fuera de la célula, pero presentan una fluorescencia brillante de color rojo o verde cuando se encuentran dentro de entornos ácidos, incluidos los de fagosomas. Como resultado, los reactivos de etiquetado de IgG pHrodo iFL pueden ofrecer resultados más rápidos y precisos que cualquier otro ensayo de fagocitosis.
Los fragmentos Fab etiquetados en rojo o verde Zenon™ pHrodo™ iFL (es decir, reactivo de etiquetado) se dirigen a la porción Fc de un anticuerpo primario de IgG intacto para formar un complejo de etiquetado. La formación del complejo de Fab: anticuerpo ocurre en menos de 5 minutos. Dado que los colorantes pHrodo™ iFL aumentan drásticamente en fluorescencia a medida que el pH de su entorno se vuelve más ácido, los anticuerpos combinados con los reactivos de etiquetado de IgG Zenon™ pHrodo™ iFL ofrecen una excelente medida de la actividad endocítica basada en la acidificación de los anticuerpos etiquetados conforme son ingeridos por la célula.
Los reactivos de etiquetado de IgG Zenon™ pHrodo™ iFL contienen material suficiente para etiquetar de uno a cuatro placas de 96 pocillos, en función de la concentración de reactivo de etiquetado Zenon™ utilizada. Solo se requiere una pequeña cantidad de material de partida, y el método se ha optimizado para un etiquetado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas.
Entre otras ventajas de los reactivos de etiquetado de IgG Zenon™ pHrodo™ iFL sensibles al pH se incluyen:
Simplicidad: no se requiere purificación de reactivos
Precisión: no se necesitan pasos de lavado ni desactivadores, con la consiguiente minimización de la reactividad cruzada o de fondo
Velocidad: los anticuerpos etiquetados suelen estar listos para usarse en 10 minutos
Especificidad: los colorantes se han diseñado para la detección específica de fagocitosis y endocitosis
Conserva la función primaria del anticuerpo y las afinidades
El etiquetado con colorante reactivo de los anticuerpos primarios puede tener resultados impredecibles e indeseables. Una de ellas es la disminución de la afinidad de la unión debido a la adición de la etiqueta en la cavidad de unión. El enfoque de etiquetado de anticuerpos Zenon™, que está dirigido a la cola Fc, resuelve este problema potencial.
Pruebe nuestros conjugados de anticuerpos personalizados
Si el conjugado de anticuerpos que necesita no está disponible en nuestro catálogo, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo de marcaje de IgG en ratón Zenon™ pHrodo™ iFL rojo
Contenido del kit Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de ratón rojo Zenon™ pHrodo™ iFL (250 μL).
Tipo de producto Reactivo de etiquetado
Cantidad 250 μL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz
Excitación/emisión 560/585 nm
Línea de productos Zenon
Etiqueta o tinte pHrodo™ iFL rojo
Color Rojo
Labeling Target IgG
Especie Ratón
Tipo de etiqueta pHrodo™ (sensible al pH)