Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Descripción
Consiga un etiquetado rápido, ampliable y eficaz de anticuerpos internalizados con los reactivos de etiquetado de IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Estos conjugados de colorantes sensibles al pH no son fluorescentes fuera de la célula, pero presentan una fluorescencia brillante de color rojo o verde cuando se encuentran dentro de entornos ácidos, incluidos los de fagosomas. Como resultado, los reactivos de etiquetado de IgG pHrodo iFL pueden ofrecer resultados más rápidos y precisos que cualquier otro ensayo de fagocitosis.
Los reactivos de marcado de IgG Zenon™ pHrodo™ iFL contienen material suficiente para marcar de una a cuatro placas de 96 pocillos, dependiendo de la concentración de reactivo de marcado de Zenon™ que se utilice. Basta con una pequeña cantidad de material inicial. Se trata de un método optimizado para el marcado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas.
Otras de las ventajas de los reactivos de marcado de IgG Zenon™ pHrodo™ iFL sensibles al pH son:
• Simplicidad: los reactivos no se tienen que purificar
• Precisión: no es necesario llevar a cabo pasos de lavado, utilizar supresores ni minimizar la reactividad cruzada o de fondo.
• Velocidad: los anticuerpos etiquetados suelen estar listos para su uso en 10 minutos.
• Especificidad: los colorantes están diseñados para la detección específica de fagocitosis y endocitosis.
Preserve la función del anticuerpo primario y sus afinidades.
El etiquetado de los anticuerpos primarios con colorantes reactivos puede dar resultados impredecibles e indeseables. Uno de ellos es la reducción de la afinidad de la unión debido a la adición de la etiqueta en la cavidad de unión. El enfoque del marcado de anticuerpos de Zenon™, que está dirigido a la cola Fc, resuelve este potencial problema.
Pruebe conjugados de anticuerpos personalizados
Si el conjugado de anticuerpos que necesita no está disponible entre nuestros productos, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | pHrodo™ iFL Green, 240 μL |
| Contenido del kit | Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de humano verde Zenon™ pHrodo™ iFL (250 μL). |
| Tipo de producto | Reactivo de etiquetado |
| Cantidad | 250 μL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz |
| Excitación/emisión | 505/530 nm |
| Línea de productos | Zenon |
| Etiqueta o tinte | pHrodo™ iFL Green |
| Color | Verde |
| Labeling Target | IgG |
| Mostrar más |