Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits
Código de producto. 10349032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
50 reacciones
Excitación/emisión:
495/519
496, 546, 565/578
590/617
650/660
650/668
Tamaño de la unidad:
cada uno
Etiqueta o tinte:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 594
Biotina-XX
R-PE (R-ficoeritrina)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Excitación/emisión Tamaño de la unidad Etiqueta o tinte
10349032 50 reacciones 650/668 cada uno -
10575203 50 reacciones 495/519 cada uno Alexa Fluor 488
10422892 50 reacciones 590/617 cada uno Alexa Fluor 594
10750954 25 reacciones 650/660 cada uno APC (Aloficocianina)
10710764 50 reacciones - cada uno Biotina-XX
10367962 25 reacciones 496, 546, 565/578 cada uno R-PE (R-ficoeritrina)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10349032 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Z25408
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG humana Zenon Alexa Fluor 647 (250 μl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de conejo, 250 μl).
Kits de etiquetado de IgG humana Zenon™
Aproveche un método rápido, versátil y fiable para producir conjugados de anticuerpos (IgG) para inmunocitoquímica (ICC), inmunohistoquímica (IHC), citometría de flujo y obtención de imágenes celulares con los kits de etiquetado de IgG humana Invitrogen Zenon™. Simplifique las aplicaciones de laboratorio y reduzca la reactividad cruzada de los anticuerpos al mismo tiempo que consigue un marcado eficaz de los anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas.
Obtenga anticuerpos primarios de IgG marcados con fluoróforo, biotina o enzima de forma rápida, versátil y fiable con los kits de etiquetado de IgG humana Invitrogen Zenon™. Estos kits utilizan fluoróforos Alexa Fluor, biotina o enzimas como la R-ficoeritrina y la aloficocyanina, que se adhieren a los fragmentos de Fab monovalentes purificados por afinidad. Los fragmentos de Fab, a su vez, se dirigen contra la porción Fc de los anticuerpos primarios de IgG y se unen a ellos. Basta con una pequeña cantidad de material inicial. Se trata de un método optimizado para el marcado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas. Debido a que el método de etiquetado Zenon se basa en la inmunoselectividad, no requiere la eliminación de proteínas exógenas (como el suero) o tampones que contengan aminas del anticuerpo diana, lo cual simplifica el proceso.
Características importantes de la tecnología de etiquetado Zenon:
• Los anticuerpos marcados suelen estar listos para su uso en 10 minutos
• Solo se necesita entre 1 y 20 µg de anticuerpo primario
• Sencillo: no requiere purificación
• Flexible: selección de diferentes fluoróforos, biotinas o enzimas.
• Versátil: se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluidas la ICQ, la IHQ, la citometría de flujo y la adquisición de imágenes celulares.
Ventajas de usar kits de marcado de anticuerpos de Zenon:
Ahorro de costes
Los kits de marcado de anticuerpos Zenon ofrecen un método reproducible y económico de marcado de tan solo 0,4 µg en 2 µl de anticuerpo primario, con un mínimo de residuos de anticuerpos caros o difíciles de obtener, o pasos de lavado excesivos que suponen un riesgo de pérdida de producto.
Sensibilidad
Marque anticuerpos primarios sin comprometer su afinidad de unión a los antígenos: Los fragmentos Fab marcados con colorantes y enzimas de Zenon, dirigido a la cola Fc, se purifican por afinidad durante su preparación para garantizar una alta afinidad y selectividad para la porción Fc del anticuerpo primario correspondiente. El procedimiento de marcado químico de los fragmentos Fab de Zenon protege el sitio de unión Fc, lo que da como resultado reactivos de marcado más activos.
Velocidad
No se requiere ningún procedimiento de purificación antes de usar los fragmentos de Fab Zenon en sus aplicaciones de laboratorio. La formación del complejo de Fab con anticuerpos se produce en menos de cinco minutos y va seguida de un paso de bloqueo de cinco minutos. En este tiempo, casi todos los anticuerpos primarios de la mezcla se marcan con los fragmentos de Fab marcados.
Simplicidad
Los complejos de Fab con anticuerpos muestran una fluorescencia o actividad enzimática similar en intensidad a la de los anticuerpos primarios marcados directamente. Variar el grado de marcaje de los anticuerpos es tan sencillo como cambiar la cantidad de reactivo de marcado Zenon que se añade durante la reacción. Una vez formados los complejos de marcado, se pueden utilizar inmediatamente, sin necesidad de purificar los anticuerpos.
Fiabilidad
El complejo de Fab con anticuerpos Zenon es estable y permite el marcado posterior o simultáneo de diferentes células y tejidos diana con diferentes complejos. Después de la tinción, se puede llevar a cabo un paso de fijación basado en aldehídos para evitar la transferencia de diferentes marcas entre los distintos anticuerpos primarios, preservando así el patrón de tinción inicial.
Personalización
Ofrecemos servicios de conjugación de anticuerpos personalizada eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Labeling Kit
Cantidad 50 reacciones
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG humana Zenon Alexa Fluor 647 (250 µl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG humana, 250 µl).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Excitación/emisión 650/668
Escala de etiquetado < 1–20 μg
Línea de productos Zenon
Color Rojo lejano
Labeling Target IgG
Especie Humano
Tipo de etiqueta Alexa Fluor