Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ Cápsula PES Full-20 T-line
Descripción
- PureFlo™ Las cápsulas PES de la serie Z están diseñadas para conjuntos estériles de un solo uso y proporcionan filtración hidrofílica para procesos biofarmacéuticos críticos.
- El diseño irradiable con rayos gamma favorece una esterilización eficaz, garantizando la compatibilidad con los estrictos requisitos farmacéuticos.
- La capacidad de rendimiento superior y el rendimiento del flujo mejoran la eficiencia operativa en aplicaciones de líquidos.
- La membrana de polietersulfona (PES) asimétrica e hidrófila ofrece filtración confiable y compatibilidad química en una amplia gama de sustancias.
- Disponible con un grado de esterilización final de 0,1 o 0,2.μMembrana m, asegurando una filtración eficaz.
- ZenFlo incorporado opcional™ El prefiltro mejora el rendimiento y la eficiencia.
- Los materiales y el diseño cuidadosamente seleccionados permiten realizar pruebas de integridad rápidas y confiables antes y después del uso para aplicaciones críticas.
- Las opciones de tamaño escalable simplifican la ampliación en todas las etapas de los procesos de desarrollo y fabricación de medicamentos.
- La construcción autoclavable garantiza flexibilidad en los métodos de esterilización para una usabilidad optimizada.
- El diseño liviano y compacto se integra perfectamente en los conjuntos biofarmacéuticos sin agregar volumen.
- Promueve la eficiencia óptima del proceso, minimizando el tiempo de inactividad y apoyando la productividad en entornos exigentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Cápsula de filtro |
| Material (membrana) | PES hidrófilo |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 6 cápsulas |
| Tipo | Cápsulas de tamaño completo |