Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ Cápsula PES Full-20 I-line
Código de producto. 30428849
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,45/0,2 μm
Área de filtración:
0,2 ⊃m²
0,4 ⊃m²
0,6 ⊃m²
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Área de filtración Tamaño de la unidad
30428849 0,45 μm 0,6 ⊃m² paquete de 6
30428848 0,45/0,2 μm 0,2 ⊃m² paquete de 6
30428813 0,45/0,2 μm 0,4 ⊃m² paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428849 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor LZI2ZS045GTCTC
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Unidades de filtración hidrófilas e irradiables con rayos gamma diseñadas para conjuntos estériles de un solo uso. Con flujo superior, rendimiento, amplia compatibilidad química y escalable. Son pruebas de integridad confiables antes y después del uso para procesos biofarmacéuticos críticos.
  • PureFlo™ Las cápsulas PES de la serie Z están diseñadas para conjuntos estériles de un solo uso y proporcionan filtración hidrofílica para procesos biofarmacéuticos críticos.
  • El diseño irradiable con rayos gamma favorece una esterilización eficaz, garantizando la compatibilidad con los estrictos requisitos farmacéuticos.
  • La capacidad de rendimiento superior y el rendimiento del flujo mejoran la eficiencia operativa en aplicaciones de líquidos.
  • La membrana de polietersulfona (PES) asimétrica e hidrófila ofrece filtración confiable y compatibilidad química en una amplia gama de sustancias.
  • Disponible con un grado de esterilización final de 0,1 o 0,2.μMembrana m, asegurando una filtración eficaz.
  • ZenFlo incorporado opcional™ El prefiltro mejora el rendimiento y la eficiencia.
  • Los materiales y el diseño cuidadosamente seleccionados permiten realizar pruebas de integridad rápidas y confiables antes y después del uso para aplicaciones críticas.
  • Las opciones de tamaño escalable simplifican la ampliación en todas las etapas de los procesos de desarrollo y fabricación de medicamentos.
  • La construcción autoclavable garantiza flexibilidad en los métodos de esterilización para una usabilidad optimizada.
  • El diseño liviano y compacto se integra perfectamente en los conjuntos biofarmacéuticos sin agregar volumen.
  • Promueve la eficiencia óptima del proceso, minimizando el tiempo de inactividad y apoyando la productividad en entornos exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Cápsula de filtro
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 0,6 ⊃m²
Cantidad 6 cápsulas
Tipo Cápsulas de tamaño completo