Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 63X Objective, LD Plan-Neofluar (0.75 NA)
Código de producto. 17256583 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17256583 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17256583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N010251
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Amplíe la funcionalidad de sus instrumentos de alto contenido Thermo Scientific™
Amplíe la funcionalidad de su instrumento de alto contenido Thermo Scientific™
Añada una amplia gama de aumentos con las lentes de objetivo Carl Zeiss™ y Olympus™ para lectores de HCA Thermo Scientific™ ArrayScan™ y la plataforma de detección de alto contenido (HCS) Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Lente de objetivo
Línea de productos Zeiss
Descripción Objetivo Zeiss 63X, LD Plan-Neofluar (0,75 NA)
Para utilizar con (equipo) Lectores ArrayScan HCA
Tipo de lente Seco
Aumento 63X (0.75NA)
Cantidad 1 unidad