Learn More
Thermo Scientific™ Objetivo Zeiss 20X, plan apocromático (0,8 NA)
Código de producto. 15965250 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15965250 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15965250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N010098
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Amplíe la funcionalidad de sus instrumentos de alto contenido Thermo Scientific™
Amplíe la funcionalidad de su instrumento de alto contenido Thermo Scientific™
Añada una amplia gama de aumentos con las lentes de objetivo Carl Zeiss™ y Olympus™ para lectores de HCA Thermo Scientific™ ArrayScan™ y la plataforma de detección de alto contenido (HCS) Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lente de objetivo
Línea de productos Zeiss
Descripción Objetivo ZEISS 20X, lente Apochromat (0,8 NA)
Para utilizar con (equipo) Lectores ArrayScan HCA
Tipo de lente Seco
Aumento 20x (0.8NA)
Cantidad 1 unidad