Learn More
Zeína, purificada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114340 100 g Frasco de plástico 100 g
10583541 500 g Frasco de plástico 500 g
10074263 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10114340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179311000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9010-66-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9010-66-6
Número MDL MFCD00062414
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zein
Nombre de nota Purified
Residuos de ignición 2% max. (800°C)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 14, 10119
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aq. solutions ph >12,aq. ethanol,,soluble in ethanol,dmf