Learn More
Zebularina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zebularine |
| CAS | 3690-10-6 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-β-D-Ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, 4-Deoxyuridine, NSC 309132, Pyrimidin-2-one β-D-Ribofuranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-5-6(13)7(14)8(16-5)11-3-1-2-10-9(11)15/h1-3,5-8,12-14H,4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC=NC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 228.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0746 |