Learn More
R&D Systems™ Zebularine
Descripción
Orally active DNA methyltransferase inhibitor. Inhibits tumor cell proliferation (IC50 = 120 μM) and re-activates silenced genes in T24 bladder carcinoma cells. Inhibits cytidine deaminase (Ki ∽ 2 μM); induces differentiation of mesenchymal stem cells into cardiomyocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zebularine |
| CAS | 3724-10-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C8H8O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.2 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 168.21 |