Learn More
Zebularine, MedChemExpress
Código de producto. 16491837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491837 50 mg 50 miligramos
16425678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13420
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Zebularine (NSC309132; 4-Deoxyuridine) is a DNA methyltransferase inhibitor. Zebularine also inhibits cytidine deaminase with a Ki of 0.95 μM.
Zebularine (NSC309132
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zebularine
CAS 3690-10-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12N2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo NSC309132 4-Deoxyuridine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (219.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=CC=CN1[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O
Peso molecular (g/mol) 228.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 97.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death