Learn More
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, 5 in. Jaula, columna capilar GC 30 m x 0,53 mm x 3 μm
Código de producto. 31742894 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
31742894 30 m cada uno
1 options
Código de producto. 31742894 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 7HKG00536B
Ahorre hasta un 50 % en productos de Phenomenex
Usar código promocional 27955
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Columnas de GC que ofrecen poco sangrado, excelente retención y larga vida útil en la columna para resultados precisos y reproducibles.
  • Columna capilar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas Ninguno
Grosor de película 3 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material de embalaje Sílice fundido
Tipo USP G43
Fase estacionaria Patentado
Tipo Columna para GC
Diámetro interior (métrico) 0.53 mm