Learn More
Phenomenex™ Zebron™ ZB-5 mS con GUARDIAN columna capilar GC de 5 m 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Código de producto. 31742672 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
31742672 60 m cada uno
1 options
Código de producto. 31742672 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 7KGG01011GGA
Ahorre hasta un 50 % en productos de Phenomenex
Usar código promocional 27955
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Columnas de GC que ofrecen poco sangrado, excelente retención y larga vida útil en la columna para resultados precisos y reproducibles.
  • Columna capilar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas Ninguno
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Material de embalaje Sílice fundido
Tipo USP G27, G36
Fase estacionaria Patentado
Tipo Columna para GC
Diámetro interior (métrico) 0.25 mm