Descripción
- Columna capilar
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | Ninguno |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | Sílice fundido |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Fase estacionaria | Patentado |
| Tipo | Columna para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0.25 mm |