Learn More
Phenomenex™ Zebron™ Z-Guard Guard Column Kit, GC Capillary Column 5 m x 0.25 mm
Código de producto. 31748201
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
31748201 5 m cada uno
1 options
Código de producto. 31748201 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 7AGG00000GZK
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas None
Longitud (métrico) 5 m
Material de embalaje Fused Silica
Tipo USP None
Fase estacionaria Proprietary
Tipo GC Column
Diámetro interior (métrico) 0.25 mm