Learn More
Phenomenex™ Zebron™ Multi-Residue GC Column Kit, 0.53 mm ID, Includes: 2 Diff. Columns, Guard Column with γ-Splitter
Descripción
- Guard Column
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | None |
| Longitud (métrico) | 2 m |
| Material de embalaje | Fused Silica |
| Tipo USP | None |
| Fase estacionaria | Proprietary |
| Tipo | GC Column |
| Diámetro interior (métrico) | 0.53 mm |