Learn More
Esquisandrina A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16594454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594454 250 mg 250 miligramos
16584454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594454 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465032500
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61281-38-7 | C24H32O6 | 416.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61281-38-7
Peso molecular (g/mol) 416.51
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schisandrin A
Fórmula molecular C24H32O6
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.51