Learn More
Melford Ribósido de zeatina
Descripción
Ribósido de citoquinina de origen natural.
Ribósido de citoquinina de origen natural. Los principales efectos en los sistemas de cultivo de tejidos incluyen el control del crecimiento y la formación de brotes, la división celular y la inhibición de la senescencia de las hojas. Purificado cromatográficamente y recristalizado. Cultivo de células vegetales probado. Isómeros mixtos: isómero trans 97%, isómero cis > 2%.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6025-53-2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C15H21N5O5 |