Learn More
Sal de amonio 4-sulfato de zearalenona, TRC
Código de producto. 30451560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451560 2.5 mg 2.50 miligramo
30454300 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ2705302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1439328-85-4
Fórmula molecular C18H25NO8S
Peso molecular (g/mol) 415.46
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(OS(=O)([O-])=O)C=C1/C=C/CCC2)O[C@@H](C)CCCC2=O.[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O8S.H3N/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(26-27(22,23)24)11-16(20)17(13)18(21)25-12;/h3,7,10-12,20H,2,4-6,8-9H2,1H3,(H,22,23,24);1H3/b7-3+;/t12-;/m0./s1