Learn More
Zearalenona-4-O-β -D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zearalenone-4-O-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 105088-14-0 |
| Fórmula molecular | C24 H32 O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Zearalenone-4-O-beta-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O10/c1-13-6-5-9-15(26)8-4-2-3-7-14-10-16(11-17(27)19(14)23(31)32-13)33-24-22(30)21(29)20(28)18(12-25)34-24/h3,7,10-11,13,18,20-22,24-25,27-30H,2,4-6,8-9,12H2,1H3/b7-3+/t13-,18+,20+,21-,22+,24+/m0/s1 |
| SMILES | OC1=C2C(=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C1)/C=C/CCCC(=O)CCC[C@H](C)OC2=O |
| Nombre IUPAC | (2E,11S)-15-hidroxi-11-metil-17-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-12-oxabiciclo[12.4.0]octadeca-1(14),2,15,17-tetraeno-7,13-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 480.505 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.2 |