Learn More
ZD7288, MedChemExpress
Código de producto. 16463338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16463338 10 mg 10 miligramos
16426067 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16463338
Marca: Medchem Express HY101346
MedChemExpress ZD7288 (ICI D7288) is a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channel blocker.
ZD7288 (ICI D7288) is a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZD7288
Forma física Solid
CAS 133059-99-1
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21ClN4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo ICI D7288
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (170.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (170.76 mM)
SMILES [H]Cl.C/N=C1C=C(N(CC)C2=CC=CC=C2)N=C(C)N/1C
Peso molecular (g/mol) 292.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.81
Porcentaje de pureza 99.86%