Learn More
Tocris Bioscience™ ZD 7288
Código de producto. 18074612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074612 10 mg 10 miligramos
30001158 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074612 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1000/10
Inhibits pacemaker (If) current
ZD 7288 is a sino-atrial node function modulator; blocks the hyperpolarization activated cation current If (HCN channel). Blocks Ih in central neurons. Increases NMDA-evoked noradrenaline release in rat brain in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133059-99-1
Fórmula molecular C15H21ClN4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZD 7288
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.81
Pureza >99%
Peso molecular 292.811