Learn More
ZD-4190, MedChemExpress
Código de producto. 16450099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450099 10 mg 10 miligramos
16415437 50 mg 50 miligramos
16402298 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00002
MedChemExpress ZD-4190 is a potent, orally available inhibitor of the vascular endothelial cell growth factor receptor 2 (VEGFR2) and of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling, used for the treatment of cancer.
ZD-4190 is a potent, orally available inhibitor of the vascular endothelial cell growth factor receptor 2 (VEGFR2) and of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling, used for the treatment of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZD-4190
CAS 413599-62-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16BrFN6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (45.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)N=CN=C2C=C1OCCN4N=NC=C4
Peso molecular (g/mol) 459.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.27
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease