Learn More
ZCL278, MedChemExpress
Código de producto. 16455938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455938 10 mg 10 miligramos
16452087 50 mg 50 miligramos
16416376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16455938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1396310mg
MedChemExpress ZCL278 is a selective Cdc42 modulator that directly binds to Cdc42 and inhibits its functions with Kd of 11.4 μM for Cdc42-ZCL278 affinity in surface plasmon resonance (SPR) experiment.
ZCL278 is a selective Cdc42 modulator that directly binds to Cdc42 and inhibits its functions with Kd of 11.4 μM for Cdc42-ZCL278 affinity in surface plasmon resonance (SPR) experiment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZCL278
CAS 587841-73-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19BrClN5O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (85.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC(C)=CC(C)=N2)=O)C=C1)=S)COC3=CC=C(Br)C=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 584.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.89
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease