missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZCCHC7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15742261 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15742261 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15742261 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554327

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MMFGGYETIE AYEDDLYRDE SSSELSVDSE VEFQLYSQIH YAQDLDDVIR EEEHEEKNSG NSESSSSKPN QKKLIVLSDS EVIQLSDGSE VITLSDEDSI YRCKGKNVRV QAQENAH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 72%.

The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZCCHC7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZCCHC7
N.º de referencia del gen Q8N3Z6
Alias de gen 4930572I07Rik; AIR1; D4Wsu132e; HSPC086; TRAMP-like complex RNA-binding factor ZCCHC7; ZCCHC7; Zinc finger CCHC domain-containing protein 7; zinc finger CCHC-type containing 7; zinc finger, CCHC domain containing 7
Símbolos de los genes ZCCHC7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZCCHC7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92993).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84186
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.