Learn More
Invitrogen™ ZC3H15 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15794541 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15794541 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15794541 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA556637
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: IVCKHFLEAI ENNKYGWFWV CPGGGDICMY RHALPPGFVL KKDKKKEEKE DEISLEDLIE RERSALGPNV TKITL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.
Protects DRG1 from proteolytic degradation (PubMed:19819225). Stimulates DRG1 GTPase activity likely by increasing the affinity for the potassium ions (PubMed:23711155). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZC3H15
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Zc3h15
N.º de referencia del gen Q8WU90
Alias de gen 1700006A17Rik; 1810012H02Rik; 2610312B22Rik; brain zinc finger protein; DFRP1; DRG family-regulatory protein 1; epo-immediate response gene protein FM22; FM22; HSPC303; HT010; Ierepo4; LEREPO4; likely ortholog of mouse immediate early response erythropoietin 4; MSTP012; p48ZnF; PP730; Zc3h15; Zinc finger CCCH domain-containing protein 15; zinc finger CCCH-type containing 15
Símbolos de los genes Zc3h15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZC3H15. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95966).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55854
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG