missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZC3H12A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16350175
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16350175 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16350175 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA583216

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: CTYGIKCRFF HPERPSCPQR SVADELRANA LLSPPRAPSK DKNGRRPSPS SQSSSLLTES EQCSLDGKKL GAQASPGSRQ EGLTQTYAPS GRSLAP Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 73%, Mouse - 75%.

ZC3H12A is an MCP1 -induced protein that acts as a transcriptional activator and causes cell death of cardiomyocytes, possibly via induction of genes associated with apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZC3H12A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZC3H12A
N.º de referencia del gen Q5D1E8
Alias de gen BC036563; bifunctional endoribonuclease and deubiquitinase ZC3H12A; dJ423B22.1; Endoribonuclease ZC3H12A; MCP-1 treatment-induced protein; MCP-induced protein 1; MCPIP; MCPIP1; Monocyte chemotactic protein-induced protein 1; Reg1; Regnase-1; RGD:1306776}; RGD1306776; ribonuclease ZC3H12A; RP3-423B22.1; zc3h12a; zc3h12a {ECO:0000312; Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A; zinc finger CCCH type containing 12A; zinc finger CCCH-type containing 12A
Símbolos de los genes ZC3H12A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZC3H12A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102612).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.