Learn More
WTW™ Kit de sensores ZBK-D-DurOx™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | DurOx Cabezales de membrana de intercambio Sensor3 y electrolito, solución de limpieza, lámina abrasiva |
| Tipo | Kit de sensores ZBK-D-Durox™ |
| Incluye | Caja de accesorios con piezas de repuesto y suministros de mantenimiento para el sensor DurOx™, electrolito y 3 cabezales de membrana de intercambio, solución de limpieza, lámina abrasiva |