Learn More
Zaurategrast, MedChemExpress
Código de producto. 16498188
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498188 10 mg 10 miligramos
16453766 25 mg 25 miligramos
16410638 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70073
MedChemExpress Zaurategrast (CT7758) is a potent and oral-effective α4-integrin inhibitor.
Zaurategrast (CT7758) is a potent and oral-effective α4-integrin inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaurategrast
CAS 455264-31-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25BrN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo CT7758
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (191.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(Br)=C(C12CCCCC2)N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=C(NC4=NC=CC5=CC=NC=C45)C=C3
Peso molecular (g/mol) 521.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.41
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation