Learn More
Zaurategrast ethyl ester, MedChemExpress
Código de producto. 16483766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483766 25 mg 25 miligramos
16458198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75385
MedChemExpress Zaurategrast ethyl ester (CDP323), the ethyl ester prodrug of CT7758, is a α4β1/α4β7 integrin antagonist used for the treatment of inflammatory and autoimmune disorders.
Zaurategrast ethyl ester (CDP323), the ethyl ester prodrug of CT7758, is a α4β1/α4β7 integrin antagonist used for the treatment of inflammatory and autoimmune disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaurategrast ethyl ester
CAS 455264-30-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29BrN4O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo CDP323 UCB1184197
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (273.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)[C@H](CC1=CC=C(NC2=NC=CC3=C2C=NC=C3)C=C1)NC4=C(Br)C(C45CCCCC5)=O
Peso molecular (g/mol) 549.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.46
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation