Learn More
Zatebradine, MedChemExpress
Código de producto. 16498367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498367 5 mg 5 miligramos
16455678 10 mg 10 miligramos
16421847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13422A
MedChemExpress Zatebradine (UL-FS-49 (free base); UL-FS-49CL (free base)) is a potent inhibitor of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels with an IC50 value of 1.96 μM. Zatebradine blocks the slow inward current through human HCN1, HCN2, HCN3 and HCN4 channels, with IC50 values of 1.83 μM, 2.21 μM, 1.90 μM and 1.88 μM, respectively.
Zatebradine (UL-FS-49 (free base)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zatebradine
CAS 85175-67-3
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H36N2O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo UL-FS-49 free baseUL-FS-49CL free base
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (219.02 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.51 mM)
SMILES O=C1N(CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1
Peso molecular (g/mol) 456.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.57
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation