Learn More
Tocris Bioscience™ Zatebradine hydrochloride
Descripción
Bradycardic agent that produces use-dependent inhibition of hyperpolarization-activated current If (HCN channel) in sinoatrial node cells (EC50 = 480 nM) and Purkinje fibres. Displays negative chronotropic activity in isolated guinea pig atria (EC50 of 13.4 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zatebradine hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.04 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 493.041 |