Learn More
Zatebradine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488367 5 mg 5 miligramos
16445678 10 mg 10 miligramos
16411847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13422
MedChemExpress Zatebradine (UL-FS-49 (free base)) is a potent inhibitor of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels with an IC50 values 1.96 μM. Zatebradine blocks the slow inward current through human HCN1, HCN2, HCN3 and HCN4 channels, with IC50 values of 1.83 μM, 2.21 μM, 1.90 μM and 1.88 μM, respectively.
Zatebradine (UL-FS-49 (free base)) is a potent inhibitor of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels with an IC50 values 1.96 μM. Zatebradine blocks the slow inward current through human HCN1, HCN2, HCN3 and HCN4 channels, with IC50 values of 1.83 μM, 2.21 μM, 1.90 μM and 1.88 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zatebradine hydrochloride
CAS 91940-87-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H37ClN2O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo UL-FS-49 UL-FS-49CL
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (202.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 11.11 mg/mL (22.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 493.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.04
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.