Learn More
Zardaverine, Tocris Bioscience™
Descripción
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zardaverine |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.22 |
| Porcentaje de pureza | >98% |