Learn More
Zardaverine, MedChemExpress
Código de producto. 16472657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472657 50 mg 50 miligramos
16456568 10 mg 10 miligramos
16409147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15485
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zardaverine
CAS 101975-10-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10F2N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 268.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.22
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation