Learn More
Zaprinast, CRT
Código de producto. 30452374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30452374 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30452374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ150000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaprinast
CAS 37762-06-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H13 N5 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
SMILES CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2
Nombre IUPAC 5-(2-propoxifenil)-1,4-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 271.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1069
Porcentaje de pureza >95