Learn More
Zaprinast, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455589 50 mg 50 miligramos
15435589 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63326.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 37762-06-4 | C13H13N5O2 | 271.28 g/mol
Phosphodiesterase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37762-06-4
Fórmula molecular C13H13N5O2
Peso molecular (g/mol) 271.28
Número MDL MFCD00214073
Clave InChI REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zaprinast, zaprinastum inn-latin, unii-gxt25d5ds0, 8-aza-2-2-propoxyphenyl-6-purinone, tocris-0947, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurine-6-one, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurin-6-one, gxt25d5ds0, 2-2-propoxyphenyl-8-aza-6-purinone, 5-2-propoxyphenyl-1h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol
PubChem CID 5722
Nombre IUPAC 5-(2-propoxifenil)-2,3-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona
SMILES CCCOC1=CC=CC=C1C2=NC(=O)C3=NNNC3=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zaprinast
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.28
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo