Learn More
R&D Systems™ Zaprinast
Descripción
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE6, 5, 11 and 9 (IC50 values are 0.15, 0.76, 12.0 and 29.0 μM respectively). Putative GPR35 agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zaprinast |
| CAS | 37762-06-4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C13H13N5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.28 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 271.28 |