Learn More
Labcon Punta de pipeta de baja retención con filtro de aerosol y orificio ancho ZAP™ SLIK
Descripción
- Con orificio ancho
- Se adaptan a las micropipetas más populares de 1000 ul
- Retención de líquidos ultrabaja
- Estéril
- Con orificio de 2,03 mm de ancho para muestras viscosas
- Proteasa, ADN humano, ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Esterilización validada (ISO 11137) para uso en laboratorios de investigación y médicos
- Gradillas púrpura recargables y esterilizables en autoclave
- 96 puntas/rack; 6 rejillas/paquete; 8 paquetes/caja
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1011 μl |
| Dispensación por volumen (métrico) | 1000 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Morado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Longitud (métrico) | 88,9 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Mostrar más |