Learn More
R&D Systems™ ZAP 180013
Código de producto. 18797916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18797916 50 mg 50 miligramos
18705756 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18797916 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6821/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Zap70 inhibitor; inhibits interaction with ITAMs
ZAP 180013 is a zeta-chain-associated protein kinase 70 (Zap70) inhibitor (IC50 = 1.8 μM in fluorescence polarization assay). Inhibits the interaction of Zap70 SH2 domain with immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAMs), within the T-cell antigen receptor (TCR) signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(ethylsulfonyl)-N-(2-furanylmethyl)-4-pyrimidinecarboxamide
CAS 873080-25-2
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C19H17Cl2N3O4S
Pureza 98%