Learn More
(±)-Zanubrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16499906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499906 50 mg 50 miligramos
16476107 5 mg 5 miligramos
16413388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101474
MedChemExpress (±)-Zanubrutinib ((±)-BGB-3111) is a potent, selective and orally available Bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
(±)-Zanubrutinib ((±)-BGB-3111) is a potent, selective and orally available Bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Zanubrutinib
CAS 1633350-06-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (±)-BGB-3111
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.62 mM) ∣Ethanol : ≥ 10 mg/mL (21.21 mM)
SMILES NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C(C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O
Peso molecular (g/mol) 471.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.55
Porcentaje de pureza 96.36%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease