Learn More
Monohidrato de zanamivir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16554364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16554364 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16554364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462960010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa ZANAMIVIR
Nombre del producto químico o material Zanamivir monohydrate
CAS 1260601-68-0
Punto de fusión 256°C
Color Blanco
Pérdida por secado 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Fórmula molecular C12 H20 N4 O7 . H2 O
Número MDL MFCD00866966
Cantidad 1 g
Rotación específica 36° to 38° (20°C, 589 nm) (1 % aq. soln.)(20°C, 589 nm) (on dry substance)
Peso molecular (g/mol) 350.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.33
Forma física Polvo cristalino