Learn More
Zanamivir, MedChemExpress
Código de producto. 16426116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426116 100 mg 100 miligramos
16425558 10 mg 10 miligramos
16411727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16426116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13210
MedChemExpress Zanamivir is an influenza viral neuraminidase inhibitor with IC50 values of 0.95 nM and 2.7 nM for influenza A and B, respectively.
Zanamivir is an influenza viral neuraminidase inhibitor with IC50 values of 0.95 nM and 2.7 nM for influenza A and B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zanamivir
CAS 139110-80-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H20N4O7
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 33.33 mg/mL (100.30 mM)
SMILES NC(N[C@@H]1[C@H]([C@@]([H])(OC(C(O)=O)=C1)[C@@H]([C@@H](CO)O)O)NC(C)=O)=N
Peso molecular (g/mol) 332.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus