Learn More
Éster metílico del triacetato de azida de zanamivir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zanamivir Azide Triacetate Methyl Ester |
| CAS | 130525-58-5 |
| Fórmula molecular | C18H24N4O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(Acetylamino)-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid Methyl Ester 7,8,9-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N4O10/c1-8(23)20-15-12(21-22-19)6-13(18(27)28-5)32-17(15)16(31-11(4)26)14(30-10(3)25)7-29-9(2)24/h6,12,14-17H,7H2,1-5H3,(H,20,23)/t12-,14+,15+,16+,17+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-azido-2-[(1S,2R)-1,2,3-triacetiloxipropil]-3,4-dihidro-2H-piran-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 456.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.1492 |